(2S)-(+)-2,3-Epoxypropyltoluol-4-sulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(2S)-(+)-Glycidyl tosylate, (s)-(+)-oxirane-2-methanol p-toluenesulphonate, (2S)-(+)-Glycidyl p-toluenesulphonate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
540129-5G
SIAL540129-5GEA
36.7
EUR
SIAL540129-5G
(2S)-(+)-2,3-Epoxypropyltoluol-4-sulfonat, Sigma-Aldrich®
(2S)-(+)-2,3-Epoxypropyltoluol-4-sulfonat
Formel:
C₁₀H₁₂O₄S Molecular Weight: 228.26 g/mol |
MDL:
MFCD00064489 CAS-Nummer: 70987-78-9 EINECS: 417-210-7 |