Methyl-1-hydroxy-2-naphthoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Hydroxy-β-naphthalincarbonsäuremethylester, 1-Hydroxy-2-naphthoesäuremethylester, 1-Hydroxy-β-naphthoesäuremethylester, 1-Hydroxynaphthalin-2-carbonsäuremethylester, 1-Hydroxy-2-naphthalincarbonsäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
540188-5G
SIAL540188-5GEA
120
EUR
SIAL540188-5G
Methyl-1-hydroxy-2-naphthoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-1-hydroxy-2-naphthoat
Formel:
C₁₂H₁₀O₃ Molecular Weight: 202,21 g/mol |
MDL:
MFCD00043823 CAS-Nummer: 948-03-8 EINECS: 213-434-2 |