2,5-Dibrom-α,α,α-trifluortoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,4-Dibromo-2-(trifluoromethyl)benzene, 2,5-Dibromobenzotrifluoride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
540277-5G
SIAL540277-5GEA
35.3
EUR
SIAL540277-5G
2,5-Dibrom-α,α,α-trifluortoluol, Sigma-Aldrich®
2,5-Dibrom-α,α,α-trifluortoluol
Formel:
C₇H₃Br₂F₃ Molecular Weight: 303.9 g/mol |
MDL:
MFCD00013554 CAS-Nummer: 7657-09-2 EINECS: 231-620-1 |