α,α,α-Trifluor-2,5-diaminotoluol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-(Trifluormethyl)-1,4-phenylendiamin, 2-(Trifluormethyl)benzol-1,4-diamin, 1,4-Diamino-2-(trifluormethyl)benzol, 2-(Trifluormethyl)-p-phenylendiamin, 2,5-Diaminobenzotrifluorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

540439-1G
SIAL540439-1GEA 121 EUR
SIAL540439-1G
α,α,α-Trifluor-2,5-diaminotoluol, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluor-2,5-diaminotoluol
Formel: C₇H₇F₃N₂
Molecular Weight: 176,14 g/mol
Siedepunkt: 117…118 °C (7 mmHg)
Schmelzpunkt: 58 °C
MDL: MFCD00036101
CAS-Nummer: 364-13-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR