4-Iod-3-nitrotoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1-Iodo-4-methyl-2-nitrobenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
540447-5G
SIAL540447-5GEA 52 EUR
SIAL540447-5G
4-Iod-3-nitrotoluol, Sigma-Aldrich®
4-Iod-3-nitrotoluol
Formel: C₇H₆INO₂
Molecular Weight: 263,03 g/mol
Schmelzpunkt: 55 °C
MDL: MFCD00024196
CAS-Nummer: 5326-39-6