3,4-Dimethylphenylhydraziniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3,4-Dimethylphenylhydrazinhydrochlorid, 3,4-Dimethylphenylhydrazin Hydrochlorid, 1-(3,4-Dimethylphenyl)hydrazin Hydrochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
540455-25G
SIAL540455-25GEA
281
EUR
SIAL540455-25G
3,4-Dimethylphenylhydraziniumchlorid, Sigma-Aldrich®
3,4-Dimethylphenylhydraziniumchlorid
Formel:
C₈H₁₃ClN₂ Molecular Weight: 172,66 g/mol |
MDL:
MFCD00052270 CAS-Nummer: 60481-51-8 |