Hydrochinonmonomethylether, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 4-Hydroxyanisol, 4-Methoxyphenol, Mequinol, MEHQ, 1-Hydroxy-4-methoxybenzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

54050-100G 54050-500G
SIAL54050-100GEA 39.8 EUR
SIAL54050-100G SIAL54050-500G
Hydrochinonmonomethylether, Sigma-Aldrich®
Hydrochinonmonomethylether
Formel: C₇H₈O₂
Siedepunkt: 243 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 55…57 °C
Dichte: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 128 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002332
CAS-Nummer: 150-76-5
EINECS: 205-769-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR