Hydrochinonmonomethylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Hydroxyanisol, 4-Methoxyphenol, Mequinol, MEHQ, 1-Hydroxy-4-methoxybenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
54050-100G
54050-500G
SIAL54050-100GEA
39.8
EUR
SIAL54050-100G
SIAL54050-500G
Hydrochinonmonomethylether, Sigma-Aldrich®
Hydrochinonmonomethylether
Formel:
C₇H₈O₂ Siedepunkt: 243 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 55…57 °C Dichte: 1,55 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 128 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002332 CAS-Nummer: 150-76-5 EINECS: 205-769-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...