5-Chlor-o-kresol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

540668-25G
SIAL540668-25GEA 233 EUR
SIAL540668-25G
5-Chlor-o-kresol, Sigma-Aldrich®
5-Chlor-o-kresol
Formel: C₇H₇ClO
Siedepunkt: 225 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 75…76 °C
MDL: MFCD00060672
CAS-Nummer: 5306-98-9
EINECS: 226-160-3
UN: 3437
ADR: 6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR