Methyl-2,4-dichlorbenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl 2,4-dichlorobenzoate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
540684-25G
SIAL540684-25GEA
94.7
EUR
SIAL540684-25G
Methyl-2,4-dichlorbenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-2,4-dichlorbenzoat
Formel:
C₈H₆Cl₂O₂ Molecular Weight: 205,04 g/mol |
MDL:
MFCD00085117 CAS-Nummer: 35112-28-8 EINECS: 252-374-1 |