Bis(cyclopentadienyl)zirkoniumdihydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
540692-1G
SIAL540692-1GEA
97.8
EUR
SIAL540692-1G
Bis(cyclopentadienyl)zirkoniumdihydrid, Sigma-Aldrich®
Bis(cyclopentadienyl)zirkoniumdihydrid
Formel:
C₁₀H₁₂Zr Molecular Weight: 223,43 g/mol |
MDL:
MFCD04126436 CAS-Nummer: 37342-98-6 UN: 3131 ADR: 4.3,II |