(S)-(-)-3-Aminopyrrolidin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

540803-1G
SIAL540803-1GEA 269 EUR
SIAL540803-1G
(S)-(-)-3-Aminopyrrolidin, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-3-Aminopyrrolidin
Formel: C₄H₁₀N₂
Molecular Weight: 86,14 g/mol
Siedepunkt: 159…160 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143193
CAS-Nummer: 128345-57-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR