3-Brom-α-methylbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Bromphenyl-methylcarbinol, 1-(3-Bromphenyl)ethanol, m-Brom-α-methylbenzylalkohol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
541028-25G
SIAL541028-25GEA
124
EUR
SIAL541028-25G
3-Brom-α-methylbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
3-Brom-α-methylbenzylalkohol
Formel:
C₈H₉BrO Molecular Weight: 201,06 g/mol |
MDL:
MFCD00021863 CAS-Nummer: 52780-14-0 EINECS: 258-177-7 |