3',5'-Difluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(3,5-Difluorophenyl)ethan-1-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
541168-5G
SIAL541168-5GEA
53.6
EUR
SIAL541168-5G
3',5'-Difluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
3',5'-Difluoracetophenon
Formel:
C₈H₆F₂O Molecular Weight: 156,13 g/mol |
MDL:
MFCD00042489 CAS-Nummer: 123577-99-1 |