1-Chlor-3-fluor-4-iodbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Chlor-1-fluor-2-iodbenzol, 4-Chlor-2-fluoriodbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
541184-5G
SIAL541184-5GEA
40.3
EUR
SIAL541184-5G
1-Chlor-3-fluor-4-iodbenzol, Sigma-Aldrich®
1-Chloro-3-fluoro-4-iodobenzene
Formel:
C₆H₃ClFI Molecular Weight: 256,45 g/mol |
MDL:
MFCD00079729 CAS-Nummer: 6797-79-1 |