1,2-Dichlor-4-iodbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3,4-Dichloroiodobenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
541753-25G
SIAL541753-25GEA
87.5
EUR
SIAL541753-25G
1,2-Dichlor-4-iodbenzol, Sigma-Aldrich®
1,2-Dichlor-4-iodbenzol
Formel:
C₆H₃Cl₂I Molecular Weight: 272.9 g/mol |
MDL:
MFCD00019014 CAS-Nummer: 20555-91-3 EINECS: 243-874-0 |