(±)-3,5-Difluormandelsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(±)-3,5-Difluorphenylglykolsäure, (±)-2-(3,5-Difluorphenyl)-2-hydroxyethansäure, (±)-2-(3,5-Difluorphenyl)-2-hydroxyessigsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
541842-1G
SIAL541842-1GEA
82.6
EUR
SIAL541842-1G
(±)-3,5-Difluormandelsäure, Sigma-Aldrich®
(±)-3,5-Difluormandelsäure
Formel:
C₈H₆F₂O₃ Molecular Weight: 188,13 g/mol |
MDL:
MFCD00061300 CAS-Nummer: 132741-31-2 |