Ammoniumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ammonium fluoroborate, ammonium fluoborate ammonium borofluoride ammonium fluoroborate [qr] ammonium tetrafluoroborate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
541893-5G
SIAL541893-5GEA
48.1
EUR
SIAL541893-5G
Ammoniumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Ammonium tetrafluoroborate
Formel:
H₄BF₄N Molecular Weight: 104,84 g/mol Schmelzpunkt: 510 °C Dichte: 1,87 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD06245785 CAS-Nummer: 13826-83-0 EINECS: 237-531-4 |