2,4-Dimethoxy-4'-hydroxybenzophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(2,4-Dimethoxyphenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
542113-5G
SIAL542113-5GEA
44.8
EUR
SIAL542113-5G
2,4-Dimethoxy-4'-hydroxybenzophenon, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethoxy-4'-hydroxybenzophenon
Formel:
C₁₅H₁₄O₄ Molecular Weight: 258,27 g/mol |
MDL:
MFCD00137850 CAS-Nummer: 41351-30-8 |