3'-Brom-5'-chlor-2'-hydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(3-Bromo-5-chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone, 5-Chloro-3-bromo-2-hydroxyacetophenone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
542121-25G
SIAL542121-25GEA
309
EUR
SIAL542121-25G
3'-Brom-5'-chlor-2'-hydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
3'-Brom-5'-chlor-2'-hydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₆BrClO₂ Molecular Weight: 249,49 g/mol |
MDL:
MFCD00857068 CAS-Nummer: 59443-15-1 |