3',5'-Dibrom-4'-hydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)ethanone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
542245-5G
SIAL542245-5GEA
76
EUR
SIAL542245-5G
3',5'-Dibrom-4'-hydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
3',5'-Dibrom-4'-hydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₆Br₂O₂ Molecular Weight: 293,9400 g/mol |
MDL:
MFCD00075779 CAS-Nummer: 2887-72-1 EINECS: 220-750-4 |