Methyl-2,6-difluorbenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl 2,6-difluorobenzoate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
542636-25G
SIAL542636-25GEA
70.1
EUR
SIAL542636-25G
Methyl-2,6-difluorbenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-2,6-difluorbenzoat
Formel:
C₈H₆F₂O₂ Molecular Weight: 172,13 g/mol |
MDL:
MFCD00051778 CAS-Nummer: 13671-00-6 |