2-(Trifluormethyl)thiophenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Mercaptobenzotrifluorid, 2-(Trifluormethyl)benzolthiol, 2-(Trifluormethyl)phenylmercaptan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
542660-1G
SIAL542660-1GEA
48.5
EUR
SIAL542660-1G
2-(Trifluormethyl)thiophenol, Sigma-Aldrich®
2-(Trifluormethyl)thiophenol
Formel:
C₇H₅F₃S Molecular Weight: 178,18 g/mol |
MDL:
MFCD00068896 CAS-Nummer: 13333-97-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |