2-Fluorbenzolsulfonamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Fluorbenzolsulfonsäureamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
542717-5G
SIAL542717-5GEA
107
EUR
SIAL542717-5G
2-Fluorbenzolsulfonamid, Sigma-Aldrich®
2-Fluorbenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₆FNO₂S Molecular Weight: 175,18 g/mol |
MDL:
MFCD00042283 CAS-Nummer: 30058-40-3 |