3-Fluorbenzolsulfonamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Fluorbenzolsulfonsäureamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
542725-1G
SIAL542725-1GEA
42.1
EUR
SIAL542725-1G
3-Fluorbenzolsulfonamid, Sigma-Aldrich®
3-Fluorbenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₆FNO₂S Molecular Weight: 175,18 g/mol |
MDL:
MFCD00042284 CAS-Nummer: 1524-40-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |