4-(Trifluormethyl)benzamidoxim, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
542822-1G
SIAL542822-1GEA
32.3
EUR
SIAL542822-1G
4-(Trifluormethyl)benzamidoxim, Sigma-Aldrich®
4-(Trifluormethyl)benzamidoxim
Formel:
C₈H₇F₃N₂O Molecular Weight: 204,15 g/mol |
MDL:
MFCD00053042 CAS-Nummer: 22179-86-8 |