2-(Trifluormethoxy)phenylacetonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-(Trifluormethoxy)benzylcyanid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
542881-1G
SIAL542881-1GEA
53.8
EUR
SIAL542881-1G
2-(Trifluormethoxy)phenylacetonitril, Sigma-Aldrich®
2-(Trifluormethoxy)phenylacetonitril
Formel:
C₉H₆F₃NO Molecular Weight: 201,15 g/mol |
MDL:
MFCD00236326 CAS-Nummer: 137218-25-8 UN: 3276 ADR: 6.1,III |