1-Chlor-2-fluor-5-iodbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Chlor-4-fluoriodbenzol, 2-Chlor-1-fluor-4-iodbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
542903-25G
SIAL542903-25GEA
54.3
EUR
SIAL542903-25G
1-Chlor-2-fluor-5-iodbenzol, Sigma-Aldrich®
1-Chlor-2-fluor-5-iodbenzol
Formel:
C₆H₃ClFI Molecular Weight: 256,45 g/mol |
MDL:
MFCD00042210 CAS-Nummer: 156150-67-3 |