2-Amino-3,5-dibrom-6-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3,5-Dibromo-6-methyl-2-pyridinamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
543098-1G
SIAL543098-1GEA
25
EUR
SIAL543098-1G
2-Amino-3,5-dibrom-6-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
2-Amino-3,5-dibromo-6-methylpyridine
Formel:
C₆H₆Br₂N₂ Molecular Weight: 265,94 g/mol |
MDL:
MFCD00068229 CAS-Nummer: 91872-10-5 |