N-Benzyloxycarbonyl-L-alaninol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Z-Ala-ol, (S)-Benzyl (1-hydroxypropan-2-yl)carbamate, (S)-(2-Hydroxy-1-methylethyl)carbamic acid benzyl ester, N-Cbz-L-Alaninol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
543217-5G
SIAL543217-5GEA
136
EUR
SIAL543217-5G
N-Benzyloxycarbonyl-L-alaninol, Sigma-Aldrich®
N-Cbz-L-Alaninol
Formel:
C₁₁H₁₅NO₃ Molecular Weight: 209,25 g/mol |
MDL:
MFCD00672530 CAS-Nummer: 66674-16-6 |