4-(4-Brombenzyloxy)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-((4-Bromobenzyl)oxy)benzaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
543330-1G
SIAL543330-1GEA
53.7
EUR
SIAL543330-1G
4-(4-Brombenzyloxy)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-(4-Brombenzyloxy)benzaldehyd
Formel:
C₁₄H₁₁BrO₂ Molecular Weight: 291,1399 g/mol |
MDL:
MFCD02091001 CAS-Nummer: 149833-95-4 |