(2-Hydroxyethyl)hydrazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
β-Hydroxyethylhydrazine
54340-100ML
SIAL54340-100MLEA
127
EUR
SIAL54340-100ML
(2-Hydroxyethyl)hydrazin, Sigma-Aldrich®
(2-Hydroxyethyl)hydrazine
Formel:
C₂H₈N₂O |
MDL:
MFCD00007623 CAS-Nummer: 109-84-2 EINECS: 203-711-6 UN: 2810 ADR: 6.1,II |