N-(2-Hydroxyethyl)iminodiessigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,2'-((2-Hydroxyethyl)azanediyl)diacetic acid
54345-5G
SIAL54345-5GEA
83.2
EUR
SIAL54345-5G
N-(2-Hydroxyethyl)iminodiessigsäure, Sigma-Aldrich®
N-(2-Hydroxyethyl)iminodiessigsäure
Formel:
C₆H₁₁NO₅ Molecular Weight: 177,155 g/mol |
MDL:
MFCD00004293 CAS-Nummer: 93-62-9 EINECS: 202-263-9 |