6-Fluor-3-formylchromon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
6-Fluorochromone-3-carboxaldehyde, 6-Fluoro-4-oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
543624-1G
SIAL543624-1GEA
37.4
EUR
SIAL543624-1G
6-Fluor-3-formylchromon, Sigma-Aldrich®
6-Fluor-3-formylchromon
Formel:
C₁₀H₅FO₃ Molecular Weight: 192,15 g/mol |
MDL:
MFCD00139060 CAS-Nummer: 69155-76-6 |