5-(5-Fluor-2-hydroxyphenyl)isoxazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Fluoro-2-(5-isoxazolyl)phenol, 5-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)isoxazole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
543683-1G
SIAL543683-1GEA
30.2
EUR
SIAL543683-1G
5-(5-Fluor-2-hydroxyphenyl)isoxazol, Sigma-Aldrich®
5-(5-Fluor-2-hydroxyphenyl)isoxazol
Formel:
C₉H₆FNO₂ |
MDL:
MFCD03070563 CAS-Nummer: 288401-62-7 |