5'-Fluor-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(5-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrophenyl)ethanone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
543780-1G
SIAL543780-1GEA
48.6
EUR
SIAL543780-1G
5'-Fluor-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenon, Sigma-Aldrich®
5'-Fluor-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenon
Formel:
C₈H₆FNO₄ Molecular Weight: 199,136 g/mol |
MDL:
MFCD03094007 CAS-Nummer: 70978-39-1 |