2-Chlorisonicotinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Chlorpyridin-4-carbonsäure, 2-Chlor-4-pyridincarbonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
543918-5G
SIAL543918-5GEA
22.2
EUR
SIAL543918-5G
2-Chlorisonicotinsäure, Sigma-Aldrich®
2-Chlorisonicotinsäure
Formel:
C₆H₄ClNO₂ Molecular Weight: 157.56 g/mol |
MDL:
MFCD00191402 CAS-Nummer: 6313-54-8 |