2-Fluor-5-nitrobenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
544221-1G
SIAL544221-1GEA
39.3
EUR
SIAL544221-1G
2-Fluor-5-nitrobenzonitril, Sigma-Aldrich®
2-Fluor-5-nitrobenzonitril
Formel:
C₇H₃FN₂O₂ Molecular Weight: 166,11 g/mol Schmelzpunkt: 79 °C |
MDL:
MFCD00042299 CAS-Nummer: 17417-09-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |