5-Chlor-2-thiophensulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 5-Chlorthiophen-2-sulfonylchlorid, 5-Chlor-2-thiophensulfonsäurechlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

544272-5G
SIAL544272-5GEA 31.2 EUR
SIAL544272-5G
5-Chlor-2-thiophensulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
5-Chlor-2-thiophensulfonylchlorid
Formel: C₄H₂Cl₂O₂S₂
Molecular Weight: 217.1 g/mol
Siedepunkt: 64…66 °C (0.05 mmHg)
Schmelzpunkt: 28
Dichte: 1.623 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00051667
CAS-Nummer: 2766-74-7
UN: 3265
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR