1,5-Dimethoxypentan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Pentamethylene glycol dimethyl ether, 1,5-Pentanediol dimethyl ether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
544469-25G
SIAL544469-25GEA
297
EUR
SIAL544469-25G
1,5-Dimethoxypentan, Sigma-Aldrich®
1,5-Dimethoxypentane
Formel:
C₇H₁₆O₂ Molecular Weight: 132,200 g/mol |
MDL:
MFCD03613608 CAS-Nummer: 111-89-7 |