5-Brom-2-methoxybenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Brom-2-methoxybenzolsulfonsäurechlorid, 5-Brom-2-methoxybenzolsulfochlorid
544515-5G
SIAL544515-5GEA
137
EUR
SIAL544515-5G
5-Brom-2-methoxybenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
5-Brom-2-methoxybenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₇H₆BrClO₃S Molecular Weight: 285,55 g/mol Schmelzpunkt: 107…110 °C |
MDL:
MFCD00051768 CAS-Nummer: 23095-05-8 UN: 3261 ADR: 8,II |