2-Brom-5-nitrothiophen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

544531-5G
SIAL544531-5GEA 308 EUR
SIAL544531-5G
2-Brom-5-nitrothiophen, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-5-nitrothiophene
Formel: C₄H₂BrNO₂S
Molecular Weight: 208,04 g/mol
Siedepunkt: 235…237 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 47…48 °C
MDL: MFCD00022493
CAS-Nummer: 13195-50-1
EINECS: 236-155-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR