Zirkonium(IV)oxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

544760-25G 544760-5G
SIAL544760-25GEA 163 EUR
SIAL544760-25G SIAL544760-5G
Zirkonium(IV)oxid, Sigma-Aldrich®
Zirkonium(IV)oxid
Formel: ZrO₂
Siedepunkt: 4300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2680 °C
Dichte: 5,75 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011310
CAS-Nummer: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR