Aluminiumoxid, Nano-Pulver <50 nm (TEM), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
544833-10G
544833-50G
SIAL544833-10GEA
35
EUR
SIAL544833-10G
SIAL544833-50G
Aluminiumoxid, Nano-Pulver <50 nm (TEM), Sigma-Aldrich®
Aluminium oxide
Formel:
Al₂O₃ Siedepunkt: 2980 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 2045 °C Dichte: 3,94 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00003424 CAS-Nummer: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 REACH: 01-2119529248-35 Merck Index: 13,00355 |