Yttrium(III)oxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Yttriumoxid, Diyttriumtrioxid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

544892-25G
SIAL544892-25GEA 254 EUR
SIAL544892-25G
Yttrium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Yttrium(III)oxid
Formel: Y₂O₃
Molecular Weight: 225,81 g/mol
Siedepunkt: 4300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2410 °C
Dichte: 5,01 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011473
CAS-Nummer: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR