Ammoniumhexachloroosmat(IV), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Diammoniumhexachloroosmat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

544922-1G
SIAL544922-1GEA 216 EUR
SIAL544922-1G
Ammoniumhexachloroosmat(IV), Sigma-Aldrich®
Ammonium hexachloroosmate(IV)
Formel: H₈Cl₆N₂Os
Molecular Weight: 439,02 g/mol
Schmelzpunkt: 170 °C
Dichte: 2,93 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010883
CAS-Nummer: 12125-08-5
EINECS: 235-188-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR