1,2-Dichlorhexafluorcyclopenten, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

545333-25G
SIAL545333-25GEA 322 EUR
SIAL545333-25G
1,2-Dichlorhexafluorcyclopenten, Sigma-Aldrich®
1,2-Dichlorhexafluorcyclopenten
Formel: C₅Cl₂F₆
Siedepunkt: 90 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –106 °C
Dichte: 1,651 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00019302
CAS-Nummer: 706-79-6
EINECS: 211-895-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR