4'-Brom-3-chlorpropiophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4'-Brom-β-chlorpropiophenon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

545414-5G
SIAL545414-5GEA 120 EUR
SIAL545414-5G
4'-Brom-3-chlorpropiophenon, Sigma-Aldrich®
4'-Brom-3-chlorpropiophenon
Formel: C₉H₈BrClO
Molecular Weight: 247,52 g/mol
Siedepunkt: 301 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 59…60 °C
MDL: MFCD00018979
CAS-Nummer: 31736-73-9
EINECS: 250-784-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR