5-Chlor-2-methylbenzothiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
545775-5G
SIAL545775-5GEA
51
EUR
SIAL545775-5G
5-Chlor-2-methylbenzothiazol, Sigma-Aldrich®
5-Chloro-2-methylbenzothiazole
Formel:
C₈H₆ClNS Molecular Weight: 183,66 g/mol |
MDL:
MFCD00022881 CAS-Nummer: 1006-99-1 EINECS: 213-746-9 |