4-Chlor-2-hydroxy-5-sulfamoylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
545805-25G
SIAL545805-25GEA
0
EUR
SIAL545805-25G
4-Chlor-2-hydroxy-5-sulfamoylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-2-hydroxy-5-sulfamoylbenzoesäure
Formel:
C₇H₆ClNO₅S Molecular Weight: 251,65 g/mol |
CAS-Nummer:
14556-98-0 EINECS: 238-602-2 |